Learn More
3M™ PELTOR™ Casque de communication intra-auriculaire professionnel PIC-100 UE
Code produit 18644333 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau sonore:
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Niveau sonore Conditionnement
18644333 Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18644333 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100262855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00€
    1010.24€ / 1 pièces
    Économisez 554.76€
    35% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le 3M™ PELTOR™ Le casque de communication intra-auriculaire professionnel PIC-100 est une solution de communication protectrice de nouvelle génération. Le test d'ajustement innovant et à la demande informe les utilisateurs de leur niveau de protection personnel, tandis qu'un microphone vocal intra-auriculaire et de multiples technologies sans fil permettent une communication claire dans les environnements bruyants. ​
  • Solution de communication intra-auriculaire protectrice pour une communication claire et mains libres dans les environnements bruyants.
  • Le test d'ajustement à la demande fournit le niveau d'atténuation personnel actuel du porteur (PAR ) pour contribuer à assurer une protection adéquate à chaque ajustement
  • Les microphones intégrés aux oreillettes captent votre voix, éliminant ainsi le besoin d'un microphone perche traditionnel.
  • Le microphone intra-auriculaire pour la communication vocale permet la compatibilité avec divers équipements de protection individuelle tels que les casques, les lunettes de protection et les respirateurs.
  • Bluetooth™ technologie de connexion à des appareils externes
  • La technologie sans fil Close-connect permet une communication à courte distance, de casque à casque.
  • Six canaux Close-connect distincts permettent à différents groupes de communiquer à proximité immédiate sans interférence.
  • La technologie d'écoute environnementale aide les travailleurs à entendre les sons environnants dans les environnements peu bruyants et contribue à leur protection lorsque le niveau sonore est élevé.
  • Embouts auriculaires remplaçables de plusieurs types et tailles
  • Le PIC-100 intègre de nombreuses technologies innovantes pour aider les travailleurs à rester protégés et productifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Casque
Affichage Aucun
Niveau sonore Aucun
Quantité 20/Cs.
Tension 0/1 V