Learn More
3M™ Casque AM / FM radio WorkTunes™ Pro PELTOR™
Code produit 15750098 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau sonore:
31 dB
32 dB
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Niveau sonore Conditionnement
15750098 31 dB 10 pièces
15740098 32 dB 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15750098 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100089440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1143.05€
    803.42€ / 10 pièces
    Économisez 339.63€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le casque AM / FM radio WorkTunes™ Pro PELTOR™ 3M™ vous protéger des bruits potentiellement nocifs sur votre lieu de travail, tout en vous permettant d’écouter la radio AM / FM intégrée.
  • Protégez votre audition tout en écoutant la radio AM /FM grâce à l’antenne intégrée
  • Système de recherche de fréquence numérique et de menu à guidage vocal avec annonce de la fréquence
  • Entrée stéréo 3,5 mm en mode écoute seulement (limite de 82 dB) pour le raccordement aux dispositifs externes (p. ex., téléphone mobile, radio, radio bidirectionnelle et iPod)
  • La fonction d’arrêt automatique désactive le casque après 4 heures sans utilisation afin d’économiser de l’énergie et un signal de batterie faible vous indique lorsqu’il faut changer les batteries
  • Pour réduire la corrosion induite par la sueur, les composants électroniques se trouvent dans la partie extérieure de la coquille
  • Enregistrez jusqu’à 5 stations sur le casque
  • Versions serre-tête et fixée sur casque disponibles (noir)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Casque radio
Modèle HRXS221P3E
Niveau sonore 31 dB