Learn More
3M™ Casque Bluetooth™ WS™ Alert™ XP PELTOR™
Code produit 15700058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Modèle:
Montés sur casque
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize Modèle
15700058 1 pièce -
15719737 1 pièce Montés sur casque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15700058 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100020054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le casque Bluetooth™ WS™ Alert™ XP PELTOR™ 3M™ permet aux utilisateurs de converser par téléphone sans fil ou d’écouter la musique dans des environnements bruyants.
  • Prenez des appels sans fil ou écoutez la radio en toute sécurité, même dans des environnements bruyants
  • Le système dépendant du niveau sonore permet à l’utilisateur d’entendre le bruit ambiant et de converser avec ses collègues
  • Changement rapide et facile des stations radio
  • Bluetooth™ pour les appels mains libres sans fil ou la diffusion de musique
  • Système de haut-parleur avancé offrant un son dynamique exceptionnel
  • Charge de la batterie à l’aide d’un câble branché sur la prise électrique ou USB
  • Réglage rapide
  • Interface fantôme à guidage vocal
  • Fonction de mémoire / préconfiguration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bluetooth Headset
Comprend Built-in FM Radio Receiver, Adjustable Damping Function
Niveau sonore 29 dB