Learn More
3M™ Casque WS™ LiteCom PELTOR™
Code produit 15700038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MT53H7A4410WS5
MT53H7B4410WS5
MT53H7P3E4410WS5
Comprend:
Bande de cou
Bandeau
Montés sur casque
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Comprend unitSize
15700038 MT53H7P3E4410WS5 Montés sur casque 1 pièce
15710038 MT53H7B4410WS5 Bande de cou 1 pièce
15719727 MT53H7A4410WS5 Bandeau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15700038 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100010866
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le casque WS™ LiteCom PELTOR™ 3M™ fait un pas de plus vers la communication sans fil grâce à sa connectivité Bluetooth™ destinée à la radio de communication.
  • Prenez des appels sans fil ou écoutez la radio en toute sécurité dans des environnements bruyants
  • Le système dépendant du niveau sonore permet à l’utilisateur d’entendre le bruit ambiant et de converser avec ses collègues
  • La connexion Bluetooth™ sans fil à votre téléphone portable vous permet de gérer les appels téléphoniques directement dans le casque
  • Bluetooth™ sans fil d’une portée allant jusqu’à 10 m (catégorie 2)
  • Les appels téléphoniques peuvent être gérés simultanément grâce à un appel passé sur la radio de communication
  • Communication sur 8 canaux dans la bande PMR 446 Mhz
  • Les 38 sous-canaux permettent aux utilisateurs de communiquer individuellement à l’aide du même canal
  • Microphone à suppression de bruit intégré
  • S’éteint automatiquement après deux heures sans utilisation pour économiser les batteries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Casque
Comprend Montés sur casque
Modèle MT53H7P3E4410WS5
Niveau sonore 31 dB