Learn More
3M™ Casque PMR446 MHz PELTOR™ WS™ LiteCom Plus
Code produit 17247680 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de batterie:
Analogique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de batterie Conditionnement
17247680 Analogique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17247680 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100204388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00€
    1280.54€ / 1 pièces
    Économisez 884.46€
    40% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Livré sur un bandeau et doté d’une radio bidirectionnelle analogique préprogrammée intégrée, d’une connectivité Bluetooth™ Multipoint, d’un micro antibruit et d’une fonction qui permet d’adapter l’écoute à l’environnement sonore.
  • Protection auditive avec radio analogique bidirectionnelle intégrée
  • La fonction adapte l’écoute à l’environnement sonore permet de mieux comprendre la situation et d’améliorer la communication
  • La connectivité multipoint Bluetooth™ permet une connexion sans files à des périphériques mobiles
  • Activation rapide de cette fonction grâce au Push-to-listen
  • Microphone étanche anti-bruit
  • Transmission à commande vocale (VOX) pour une utilisation mains libres dans des environnements bruyants
  • Batterie lithium-ion rechargeable
  • Compatible PMR446 MHz
  • Utilisez cette fonction pour communiquer efficacement dans des environnements bruyants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Analogique
Type de produit Bandeau
Modèle MT73H7A4410WS6EU