Learn More
3M™ Casque PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Ex
Code produit 15865582 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau sonore:
32 dB
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Niveau sonore Conditionnement
15865582 32 dB 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15865582 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100098898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00€
    1800.94€ / 1 pièces
    Économisez 629.06€
    25% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Ex permet une communication sans fil dans des environnements bruyants.
  • La radio réceptrice/émettrice programmable intégrée permet une communication claire et mains libres dans des environnements très bruyants, sans câbles ou cordons encombrants
  • Le casque peut être programmé pour utiliser jusqu’à 70 canaux radio bidirectionnels uniques à l’aide de la modulation analogique et/ou numérique DMR
  • Fonctionnalité multipoint Bluetooth™
  • Les écouteurs avec réduction de bruit aident à fournir une protection auditive dans les environnements avec des niveaux de bruit potentiellement dangereux
  • Approuvé pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives conformément à la directive ATEX et au plan IECEx pour les zones dangereuses (gaz et poussières) et l’exploitation minière et non minière
  • Fonction dépendante du niveau pour écouter les bruits ambiants grâce à la fonctionnalité Push-to-Listen
  • Microphone vocal étanche anti-bruit avec transmission à commande vocale (VOX) pour un fonctionnement mains libres ; permet une communication claire dans des environnements bruyants et exigeants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Jugulaire
Modèle MT73H7B4D10EU-50
Affichage Analogique, numérique
Niveau sonore 32 dB