Learn More
3M™ Casque Bluetooth™ WS™ Pro Tac XP PELTOR™
Code produit 15740018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MT15H7AWS5
MT15H7BWS5
MT15H7P3EWS5
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15740018 MT15H7P3EWS5 1 pièce
15750018 MT15H7AWS5 1 pièce
15760018 MT15H7BWS5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15740018 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000147315
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Casque Bluetooth™ 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP pour des communications sans fil claires et fiables avec les téléphones ou d’autres appareils.
  • Casque d’écoute active avec Bluetooth™, pour des communications sans fil claires et fiables avec les téléphones ou d’autres appareils de communication
  • Le système dépendant du niveau sonore permet à l’utilisateur d’entendre le bruit ambiant et de converser avec ses collègues
  • Travaillez en ayant les mains libres et prenez les appels de téléphones DECT ou mobiles
  • Le casque réduit efficacement le bruit lorsque le niveau sonore est élevé
  • Prend en charge le profil Bluetooth™ A2DP pour produire un son stéréo de qualité supérieure
  • Commande VOX permettant un fonctionnement mains libres de la radio de communication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Écouteur Bluetooth™
Modèle MT15H7P3EWS5
Niveau sonore 31 dB
Certifications/Conformité Approuvé CE