Learn More
3M™ Casque antibruit PELTOR™, jaune
Code produit 13489918 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
X2A, Serre-tête
Diélectrique:
Oui
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Diélectrique Conditionnement
13489918 X2A, Serre-tête Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13489918 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000103989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00€
    29.30€ / 1 pièces
    Économisez 20.70€
    41% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les protections auditives 3M™ PELTOR™ sont nos protections auditives innovantes avec une conception à coques faible épaisseur moderne.
  • Réduit les niveaux de bruit
  • Le codage couleur facilite l’identification du niveau de protection porté
  • La faible épaisseur des coques offre une meilleure compatibilité avec d’autres équipements de sécurité
  • De larges coussinets confortables réduisent l’inconfort pour les travailleurs
  • Conçu pour optimiser la distribution et l’équilibre du poids pour un confort exceptionnel
  • Les coques en plastique ABS sont rigides, résistantes aux chocs et robustes
  • Le revêtement extérieur souple en polyuréthane thermoplastique (TPU) protège contre l’abrasion et les bosses
Compliance
Le casque antibruit 3M™ doit être utilisé conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, jaune
ANSI S3.1974 Oui
CSA Z94.2 Classe A
Couleur du coussin Noir
À utiliser avec (application) Assemblage, nettoyage, démolition, entretien des sites, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage
Modèle X2A, Serre-tête
Paires par paquet 1 de chaque
Taux de réduction sonore (NRR) 24 dB
Type de produit Série X2
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Oui