Learn More
3M™ Coquilles PELTOR™ série X4
Code produit 13499918 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
X4A, Serre-tête
CSA Z94.2:
Classe AL
Diélectrique:
Oui
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle CSA Z94.2 Diélectrique Conditionnement
13499918 X4A, Serre-tête Classe AL Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13499918 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000103993
Quantité Prix
1 70.00€ / 1 pièces
10 66.50€ / 1 pièces
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Les coquilles PELTOR™ série X4 associent une atténuation élevée à une conception élégante, à profil bas et légère. Disponibles en version sur-tête ou sur casque rigide.
  • Profil d’oreillette léger et de petite taille avec niveau d’atténuation élevé
  • Haut niveau de protection sans l’encombrement
  • Les mousses innovantes et la haute densité exclusive permettent une récupération lente
  • Les oreillettes jaune-vert clair aident les employeurs à vérifier que les protecteurs auditifs sont portés
  • Disponibles dans les modèles isolés électriquement (à l’exception du modèle X4P3E)
  • Compatibilité avec les casques (exception : modèle X4A)
Compliance
Le casque antibruit 3M™ doit être utilisé conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, chartreuse
ANSI S3.1974 Oui
Matériau du coussin Mousse
CSA Z94.2 Classe AL
Couleur du coussin Noir
Matériau du bandeau Câble
À utiliser avec (application) Assemblage, nettoyage, démolition, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage
Modèle X4A, Serre-tête
Paires par paquet 1 de chaque
Taux de réduction sonore (NRR) 27 dB
Type de produit Série X4
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Oui
Single Number Rating (SNR) Europe 33 dB