Learn More
ester méthylique de l'acide pémétrexed, TRC
Code produit 30315707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315707 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6049501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate
CAS 155405-80-4
Formule moléculaire C16 H16 N4 O3
Quantité 1 g
Synonyme Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, methyl ester, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, methyl ester (9CI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, benzoic acid deriv.
Formule InChI InChI=1S/C16H16N4O3/c1-23-15(22)10-5-2-9(3-6-10)4-7-11-8-18-13-12(11)14(21)20-16(17)19-13/h2-3,5-6,8H,4,7H2,1H3,(H4,17,18,19,20,21)
SMILES COC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3NC(=NC(=O)c23)N)cc1
Nom IUPAC 4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrulo[2,3-d]pyrimid-5-yl)éthyl]benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 312.32
Poids de la formule 312.122