Learn More
Acide pémétrexed, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid |
| CAS | 137281-39-1 |
| Formule moléculaire | C15 H14 N4 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid, 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Pemetrexed acid, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14N4O3/c16-15-18-12-11(13(20)19-15)10(7-17-12)6-3-8-1-4-9(5-2-8)14(21)22/h1-2,4-5,7H,3,6H2,(H,21,22)(H4,16,17,18,19,20) |
| SMILES | NC1=Nc2[nH]cc(CCc3ccc(cc3)C(=O)O)c2C(=O)N1 |
| Nom IUPAC | acide 4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrulo[2,3-d]pyrimidine-5-yl)éthyl]benzoic |
| Poids moléculaire (g/mol) | 298.3 |
| Poids de la formule | 298.1066 |