Learn More
Pemirolast potassium, MedChemExpress
Code produit 16494387
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494387 50 mg
16488356 100 mg
16478518 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494387 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0538A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pemirolast potassium
Forme physique Solid
CAS 100299-08-9
Couleur Yellowish Green
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H7KN6O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme TWT-8152 BMY 26517
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (187.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=N[N-]N=N2)=CN=C3N1C=CC=C3C.[K+]
Poids moléculaire (g/mol) 266.3
Poids de la formule 266.3
Pourcentage de pureté 99.93%
Qualité Research