Learn More
Pempidine, MedChemExpress
Description
Pempidine is a ganglion-blocking drug, introduced as an oral treatment for hypertension.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pempidine |
| CAS | 79-55-0 |
| Couleur | Incolore |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H21N |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 2.1 mg/mL (13.52 mM) |
| SMILES | CC1(C)CCCC(C)(C)N1C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.28 |
| Afficher plus |