Learn More
UVP Gaz pour lampe Pen-Ray™
Code produit 12853818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Charge de gaz:
Néon
Néon-mercure
Xénon
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Charge de gaz unitSize
12853818 Néon-mercure 1 pièce
12863818 Xénon 1 pièce
12843818 Néon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12853818 Fournisseur UVP Code fournisseur 90001601
Spécification
Charge de gaz Néon-mercure
Tension 500 V
Wavelength 254 nm
Longueur (métrique) 117,3 mm
Matériau Quartz
Type de produit Pen Ray