Learn More
IKA™ PEN Starter Solution Electronic Pipette Kit
Code produit 32218908 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5 to 10 μL
10 to 200 μL
5 to 100 μL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
32218908 0.5 to 10 μL 1 pièce
32218918 5 to 100 μL 1 pièce
32218938 10 to 200 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 32218908 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010016626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.91€
    444.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.91€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ultra-slim electronic pipette supplied with a stand for easy mounting when not in use.
  • Ultra-slim, lightweight design that delivers the performance of an electronic pipette in a lighter, more balanced form
  • Streamlined body fits naturally in the hand for better control and comfort during extended pipetting sessions
  • User-friendly interface for quick adjustments and easy operation
  • Five pipetting modes (Pipette, Reverse Pipetting, Multi Dispensing, Dilute, Manual Measurement) for a wide range of laboratory applications
  • Wireless connectivity and a free app for convenient parameter setting and wireless control
  • USB-C charging with a rechargeable lithium battery for reliable, all-day performance
  • Supplied with a stand for easy mounting of the pipette when not in use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision ±0.1 μL, ±0.04 μL
Type de batterie Rechargeable lithium ion 10440 (Convex type)
Espacement de cônes réglable No
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Black/Gray
Jetable Reusable
À utiliser avec Universal Pipette Tip
Matériau Stainless Steel
Nombre de canaux 1
Stérilité Non-sterile
Type Electronic Pipette
Volume (métrique) 0.5 to 10 μL
Type de doigt Ergonomic
Incréments 0.01 μL
Nombre de vitesses 9
Quantité 1 Kit
Temps de rechargement 3 hr.
Longueur (métrique) 28 mm
Largeur (impériale) 0.6 in.
Hauteur (métrique) 205 mm