Learn More
Pen-Strep (10 000 UI/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Code produit p-7236577 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
20mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17368573 20 ml 20mL
11490425 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17368573 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091670246
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pen-Strep (10 000 UI/ml, 10 mg/ml) est une solution antibiotique double contenant 10 000 unités/ml de pénicilline et 10 000 μg/ml de streptomycine.
  • Les antibiotiques pénicilline et streptomycine sont utilisés pour éviter la contamination bactérienne des cultures cellulaires en raison de leur action combinée effective contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
  • Cette solution contient 10 000 unités/ml de pénicilline et 10 000 μg/mL de streptomycine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Liquide
Concentration 10 000 UI/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine
Quantité 20 ml
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.