Learn More
Penciclovir-d4, TRC
Code produit 30414676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30414676 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP22150225MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Penciclovir-d4
CAS 1020719-72-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 2H4 H11 N5 O3
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C([2H])(C(CO)CO)C([2H])([2H])n1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Nom IUPAC 2-amino-9-[1,1,2,2-tétradéutéro-4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)butyl]-1H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 257.28
Poids de la formule 257.1426
Pourcentage de pureté >95