Learn More
Sampling Systems™ Bécher pendulaire
Código de producto. 17942042 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Graduée:
Non
Oui
Matériau:
Acier inoxydable
Polypropylène
Tamaño de la unidad:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité (métrique) Graduée Matériau Tamaño de la unidad
17942042 1 l Non Polypropylène 1 pièce
17932042 250 ml Oui Polypropylène 1 pièce
17902122 500 ml Non Polypropylène 1 pièce
17922042 1 l Non Acier inoxydable 1 pièce
17972042 2 l Non Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17942042 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5065C1002
Expédition estimée: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ces béchers à pendule basculent automatiquement en position horizontale, ce qui réduit considérablement les risques de débordement de vos échantillons d'eau lors de l'utilisation du TeleScoop.
  • Les échantillonneurs télescopiques sont souvent utilisés pour prélever des échantillons de surface dans les rivières, les réservoirs et les lacs.
  • Un large choix d'accessoires est disponible pour rendre le TeleScoop parfaitement adapté à la plupart des applications.
  • Les accessoires sont interchangeables et s'enclenchent facilement.
Especificaciones
Type de produit Modèle de prélèvement
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1 l
Jetable Réutilisable
Graduée Non
Stérilité Non stérile
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.