Description
- Les échantillonneurs télescopiques sont souvent utilisés pour prélever des échantillons de surface dans les rivières, les réservoirs et les lacs.
- Un large choix d'accessoires est disponible pour rendre le TeleScoop parfaitement adapté à la plupart des applications.
- Les accessoires sont interchangeables et s'enclenchent facilement.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Modèle de prélèvement |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduée | Non |
| Stérilité | Non stérile |