Description
- PP
- Pour l’industrie et le traitement des eaux
- Buerkle™ Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur d’eau |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 67,63 oz. |
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Modèle | Pendule |
| À utiliser avec (application) | Pour l’industrie et le traitement des eaux |
Outil interchangeable pour tige télescopique Buerkle™