Learn More
Buerkle™ Bécher pendulaire en PP pour tige télescopique Buerkle™
Code produit 10461183 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10461183 600 ml 1 pièce
10222371 1 000 ml 1 pièce
10272461 2 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10461183 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53545050
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce bécher passe automatiquement en position horizontale. Rien ne peut être renversé. Convient donc aux axes profonds et étroits (150 mm de dia.). Conçu pour une utilisation avec la tige télescopique Buerkle™.
  • PP
  • Pour l’industrie et le traitement des eaux
  • Buerkle™ Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur d’eau
Matériau Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 20,29 oz.
Capacité (métrique) 600 ml
Modèle Pendule
À utiliser avec (application) Pour l’industrie et le traitement des eaux
Outil interchangeable pour tige télescopique Buerkle™