Learn More
Buerkle™ Bécher pendulaire en acier inoxydable V2A pour tige télescopique Buerkle™
Code produit 10564503 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10564503 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10564503 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53543000
En stock
Bécher pendulaire en acier inoxydable V2A Buerkle™ pour tige télescopique Buerkle™ conçu pour passer automatiquement en position horizontale.
  • Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
  • Pour l’industrie et le traitement des eaux
  • Pas de déversement
  • Convient aux arbres profonds et étroits
  • Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
  • Les profondeurs d’échantillonnage jusqu’à 6 m peuvent être atteintes avec la tige télescopique réglable en aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bécher de trempage
Matériau Acier inoxydable (V2A)
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 33.81 oz.
Capacité (métrique) 1 000 ml
À utiliser avec (application) Arbres profonds et étroits
À utiliser avec (équipement) Tige téléscopique
Hauteur (impériale) 6.42 in.
Hauteur (métrique) 163 mm
Longueur (impériale) 7.91 in.
Longueur (métrique) 201 mm