Learn More
Acide pénicillique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Penicillic acid |
| CAS | 90-65-3 |
| Formule moléculaire | C8H10O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 3-Methoxy-5-methyl-4-oxo-2,5-hexadienoic Acid, NSC 402844, gamma-Keto-β-methoxy-Δ-methylene-Δalpha-hexenoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O4/c1-5(2)8(11)6(12-3)4-7(9)10/h4H,1H2,2-3H3,(H,9,10)/b6-4+ |
| SMILES | CO\C(=C\C(=O)O)\C(=O)C(=C)C |
| Nom IUPAC | (2E)-acide 3-méthoxy-5-méthyl-4-oxohexa-2,5-diénoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.16 |
| Poids de la formule | 170.0579 |