Learn More
Sel de potassium de pénicilline-G, Fisher BioReagents
Code produit. 10081693
Click to view available options
Quantité:
100 mU
Conditionnement:
100g
Code produit. 10081693
Marque: Fisher BioReagents BP914100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 113-98-4 | C33H36ClKN4O4S2 | 691.34 g/mol
Flacon poly ; 100 mu
  • La pénicilline G est un antibiotique à spectre étroit qui est efficace contre les bactéries Gram-positif
  • Utile pour prévenir la contamination microbienne dans les applications de culture tissulaire
  • Fonctionne comme un antibiotique en inhibant la synthèse de la paroi cellulaire
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Penicillin-G Potassium Salt
Type Penicillin G Potassium Salt
Forme physique Solide
CAS 113-98-4
pH 5.5 to 7.5
Point de fusion 214°C
Perte à la dessiccation < 1.5%
Conditionnement Flacon poly
Puissance Inclusive between 1440μg/mg
Couleur Blanc
Quantité 100 mU
Plage de pourcentage du dosage ≥85 %
Formule moléculaire C33H36ClKN4O4S2
Numéro MDL MFCD00036193
Merck Index 15, 7203
Synonyme Benzylpenicillin potassium salt
Clé InChI HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Nom IUPAC potassium [3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylamine (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 691.34
CID PubChem 23664709
ChEBI CHEBI:7963
Poids de la formule 372.47
Pourcentage de pureté ≥85%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Penicillin-G potassium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .