Learn More
Sel de potassium de la pénicilline G, Thermo Scientific Chemicals
Description
Penicillin G potassium salt is used as a cell culture additive as an antibiotics. Use to inhibit the synthesis of bacterial cell walls by inhibition of the cell wall peptidoglycan chain cross-lining. It is the drug of choice for groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridians group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. The potassium salt has been used to study murosomes of staphylococci and the penicillin-induced lysis of Streptococcus mutans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel de potassium de la pénicilline G est utilisé comme additif de culture cellulaire comme antibiotique. Utilisé pour inhiber la synthèse des parois cellulaires bactériennes par la liaison croisée entre chaînes du peptidoglycane de la paroi cellulaire. C’est le traitement privilégié pour les streptocoques des groupes A, B, C et G, les streptocoques du groupe D non entérococcique, les streptocoques du groupe viridian et les staphylocoques non producteurs de pénicillinase. Le sel de potassium a été utilisé pour étudier les murosomes de staphylocoques et la lyse induite par la pénicilline de streptococcus mutans.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml), le méthanol, l’éthanol (avec parcimonie) et l’alcool. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Penicillin G potassium salt |
| Type | Penicillin G Potassium Salt |
| Forme physique | Poudre |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3832841 |
| Merck Index | 14,7094 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (100mg/ml),methanol,ethanol (sparingly),and alcohol. Insoluble in chloroform. |
| Poids de la formule | 372.48 |
Sécurité et traitement
- Penicillin G potassium salt
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid