Learn More
Melford Pénicilline G, sel de sodium
Code produit 30018741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018741 5 g 5g
30018740 25 g 25g
30018739 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018741 Fournisseur Melford Code fournisseur P930005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La pénicilline G sodique est la forme sel de sodium de la pénicilline G, qui est un antibiotique bêta-lactamine à spectre étroit.
La pénicilline G sodique est la forme saline sodique de la pénicilline G, qui est un antibiotique bêta-lactam à spectre étroit.
La pénicilline G sodique est la forme sel de sodium de la pénicilline G, qui est un antibiotique bêta-lactamine à spectre étroit. C'est l'un des antibiotiques les plus anciens et les plus utilisés, appartenant à la classe des pénicillines.
La pénicilline G sodique interfère avec la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne. Elle inhibe l'enzyme transpeptidase, qui intervient dans la réticulation des chaînes de peptidoglycane de la paroi cellulaire bactérienne. Cette perturbation affaiblit la structure de la paroi cellulaire, entraînant la lyse et la mort cellulaire.
De plus, la pénicilline G est efficace contre un large éventail de bactéries Gram-positives, notamment les streptocoques, les staphylocoques et certaines bactéries anaérobies. Il est moins efficace contre les bactéries Gram négatives.
Souvent utilisé comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique. Son inclusion dans le milieu de culture permet la croissance spécifique de bactéries dépourvues de résistance à la pénicilline G.
Spécification
Nom chimique ou matériau Penicillin G, Sodium Salt
CAS 69-57-8
Quantité 5 g
Formule moléculaire C16H17N2NaO4S