Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium pénicilline G, 98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Penicillin G sodium salt is the sodium salt of benzylpenicillin, a broad-spectrum β-lactam antibiotic with gram-positive and gram-negative bactericidal activity
- Penicillin G binds and inactivates penicillin-binding-proteins associated with the bacterial cell wall, thus inhibiting cell wall synthesis and resulting in cell lysis
Applications
- Penicillin G can be used as a selection agent in the isolation of microorganisms or in cell culture applications
- It can also be used to prevent infection in research animals
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Penicillin G sodium salt |
| Type | Penicillin G Sodium Salt |
| pH | 5.0 to 7.5 |
| Spectre IR | Authentic |
| Rotation spécifique | +293° to +303° (20°C, 589nm) (c=2, H2O) |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Poids de la formule | 356.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% (HPLC) |
Sécurité et traitement
- Penicillin G sodium salt
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .