Learn More
Sel de sodium de pénicilline-G, Fisher BioReagents
Product Code. 10790340
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10790340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10790340 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP29555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Interfère avec la synthèse du peptidoglycane dans les parois cellulaires bactériennes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Penicillin G Sodium Salt
Type Penicillin G Sodium Salt
Forme physique Poudre / Solide
CAS 69-57-8
pH 5.0 to 6.5 (at 30g/L aq.sol.)
Source Penicillium fungi
Perte à la dessiccation < 1.5%
Conditionnement Verre ambré
Puissance 1500 to 1750 U/mg
Quantité 5 g
Formule moléculaire C16H17N2NaO4S
Merck Index 15, 7203
Clé InChI FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Nom IUPAC sodium;(2S,5R,6)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[(2-phénylacétyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 356.372
CID PubChem 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Poids de la formule 356.4
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Penicillin G sodium salt
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .