Learn More
Penicillin G sodium salt, MedChemExpress
Description
Penicillin G sodium salt is a typical β-lactam antibiotic.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Penicillin G sodium salt |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 69-57-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H17N2NaO4S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Benzylpenicillin sodium salt |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM) |
| Afficher plus |