Learn More
Sel de sodium de pénicilline G, MP Biomedicals
Code produit 17610937 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mU
Conditionnement:
10 micro unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17610937 10 mU 10 micro unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17610937 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219453710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    63.00€ / 10 micro unités
    Économisez 3.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
An antibiotic that inhibits bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins.
  • La pénicilline G est un antibiotique à spectre étroit dérivé de Streptococcus pneumonia
  • Elle a été utilisé pour étudier les implications diagnostiques et thérapeutiques de l’Enterococcus faecalis de type 6 résistant à la gentamicine avec une sensibilité réduite à la pénicilline
  • Également utilisée dans la culture cellulaire seule ou combinée à la streptomycine et à d’autres antibiotiques
Spécification
Nom chimique ou matériau PENICILLIN G , SODIUM SALT
Type Sel de sodium de pénicilline G
Forme physique Poudre
CAS 69-57-8
Couleur White
Quantité 10 mU
Formule moléculaire C16H17N2NaO4S
Formule linéaire C16H17N2NaSO4
Numéro MDL MFCD00069666
Synonyme penicillin g sodium, penicillin g sodium salt, crystapen, benzylpenicillin sodium, american penicillin, sodium penicillin g, benzylpenicillin sodium salt, sodium penicillin, pencillin g sodium, sodium benzylpenicillinate
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (H
Clé InChI FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Nom IUPAC sodium ;(2S,5R,6R)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[(2-phénylacétyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 356.372
CID PubChem 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Poids de la formule 356.38
Qualité Culture cellulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G sodiumsalt