Learn More
Sel de sodium de la pénicilline G, TRC
Code produit 30006110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
100 g
Conditionnement:
100g
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006110 100 g 100g
17914615 100 mg 100mg
17913525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006110 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP223400100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-57-8
Formule moléculaire C16 H17 N2 O4 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 356.37
Synonyme Benzylpenicillin sodium, Sodium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Nom IUPAC sodium ;(2S,5R,6R)-3,3-diméthyl-7-oxo-6-[(2-phénylacétyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzylpenicillin sodium
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Quantité 100 g
Poids de la formule 356.0807
Pourcentage de pureté >95%