Learn More
Melford Pénicilline/Streptomycine
Code produit 30018744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018744 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018744 Fournisseur Melford Code fournisseur P9356050.0
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
La solution de pénicilline/streptomycine est largement utilisée en culture cellulaire pour prévenir la contamination bactérienne.
La solution de pénicilline/Streptomycine est largement utilisée dans la culture cellulaire pour prévenir la infection bactérienne.
La solution de pénicilline/streptomycine est largement utilisée en culture cellulaire pour prévenir la contamination bactérienne. Il est ajouté aux milieux de culture cellulaire pour créer un environnement stérile propice à la croissance des cellules, inhibant ainsi la prolifération des bactéries susceptibles d'interférer avec la croissance cellulaire et les expériences.
Couramment utilisé en culture cellulaire et en recherche microbiologique pour prévenir la contamination bactérienne. Ajoutée à un milieu de culture cellulaire, la solution crée un environnement stérile défavorable à la croissance bactérienne.
Spécification
CAS 3810-74-0
Quantité 50 ml