Learn More
Pénicilline-Streptomycine-Amphotéricine B, 100X, MP Biomedicals
Code produit 11450435 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450435 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11450435 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 091674049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.25€
    54.60€ / 100mL
    Économisez 10.65€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Solution antibiotique triple Concentration : Pénicilline-10 000 IU/ml, Streptomycine-10 mg/ml, Amphotéricine B-25 μg/ml Efficace contre les bactéries à gram-positif et à gram-négatif
Spécification
Nom chimique ou matériau Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B
Type Pénicilline/Streptomycine/Amphotéricine B
Forme physique Liquid
CAS 7732-18-5
Couleur Pale Yellow
Quantité 100 ml
Synonyme 100X Pen-Strep-Amphotericin B
Qualité Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B (10,000 IU/ml, 10mg/ml, 25
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt