Learn More
Mélange pénicilline/streptomycine/glutamine, Fisher BioReagents
Description
- Solution antibiotique stérile filtrée utilisée pour prévenir la contamination bactérienne des cultures cellulaires
- Les deux antibiotiques combinés s’avèrent efficaces contre les bactéries Gram-positif et Gram-négatif
- La pénicilline interfère avec la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne et la streptomycine inhibe la synthèse protéique chez les bactéries en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien
- La glutamine sert de source d’énergie pour les cellules en culture
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Penicillin/Streptomycin/Glutamine Mixture |
| Type | Penicillin/Streptomycin/Glutamine |
| Forme physique | Liquide |
| CAS | 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 56-85-9, 7732-18-5 |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Stérilisée par filtration | Pass Test |
| Quantité | 50 ml |
| Merck Index | 15, 4507 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Penicillin/Streptomycin/Glutamine Mixture
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .