Description
L’association des antibiotiques pénicilline et streptomycine est utilisée pour éviter la contamination bactérienne des cultures cellulaires en raison de leur action combinée effective respective contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif. À l’origine, la pénicilline a été purifiée à partir du champignon Penicillium et agit en interférant directement avec l’activité des parois des cellules bactériennes et indirectement en déclenchant la libération d’enzymes qui continuent à modifier la paroi cellulaire. À l’origine, la streptomycine a été purifiée à partir de Streptomyces griseus. La streptomycine agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles. Nous proposons tout un éventail d’antibiotiques et d’antimycotiques pour les applications de culture cellulaire.
Cette solution contient 10000 unités de pénicilline et 10000 μg de streptomycine par ml.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Cette solution contient 10000 unités de pénicilline et 10000 μg de streptomycine par ml.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | –5 à –20°C |
| Description | Solution de pénicilline-streptomycine, 20 x 100 ml, 100X, température de stockage de –5 à –20°C, antibiotique, pénicilline, agent de streptomycine, température ambiante/congelé, contient 10000 unités de pénicilline et 10000 μg de strept |
| Concentration | 100X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotique |
| À utiliser avec (application) | Prévention de la contamination de culture cellulaire |
| Quantité | 20 x 100 mL |