Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de potassium de pénicilline V, 99 %
Code produit. 15354998 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15354998
Marque: Thermo Scientific Chemicals 455230050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 132-98-9 | C16H17KN2O5S | 388.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-98-9
Formule moléculaire C16H17KN2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 388.48
Numéro MDL MFCD00051771
Clé InChI HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
CID PubChem 131673927
SMILES [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Penicillin V potassium salt
Type Penicillin V Potassium Salt
Point de fusion 197.0°C to 202.0°C
Spectre IR Authentique
Rotation spécifique +220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Poids de la formule 388.48
Pourcentage de pureté ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Penicillin V potassium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .