Learn More
Sel de potassium de la pénicilline V, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15424819
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
Code produit. 15424819
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62442.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibe la synthèse des parois cellulaires bactériennes
Penicillin V Potassium bactericidal against penicillin-susceptible microorganisms during the stage of active multiplication. It inhibits biosynthesis of cell-wall mucopeptide. It is used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Action bactéricide du potassium pénicilline V sur les microorganismes sensibles à la pénicilline pendant la phase de multiplication active. Inhibe la biosynthèse des mucopeptides de la paroi cellulaire. Utilisé pour traiter ou prévenir les infections qui sont prouvées ou fortement suspectées d’être causées par des bactéries.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants. Protège de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132-98-9
Formule moléculaire C16H17KN2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 388.48
Numéro MDL MFCD00051771
Clé InChI HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Synonyme Phenoxymethylpenicillinic acid potassium salt
CID PubChem 131673927
Nom IUPAC potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Penicillin V potassium salt
Type Penicillin V Potassium Salt
Forme physique Poudre
Point de fusion 197°C to 202°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Beilstein 3899451
Merck Index 14,7100
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide,and methanol.
Poids de la formule 388.48
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Penicillin V potassium salt
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Penicillin VK