Learn More
Acide penta-2,4-diénoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Pentadienoic Acid |
| CAS | 626-99-3 |
| Formule moléculaire | C5 H6 O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,4-Pentadienoic acid, α,γ-Pentadienoic acid (3CI), 1,3-Butadiene-1-carboxylic acid, 1-Carboxy-1,3-butadiene, 1-Carboxybutadiene, Butadiene-1-carboxylic acid, NSC 16628, β-Vinylacrylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H,1H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C=CC=C |
| Nom IUPAC | acide penta-2,4-diénoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.1 |
| Poids de la formule | 98.037 |