Learn More
Pentacène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15412778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15412778 250 mg 250mg
15402778 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15412778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56310.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88€
    126.65€ / 250mg
    Économisez 20.23€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 135-48-8 | C22H14 | 278.35 g/mol
Pentacene can be used as OPV device (Organo Photovoltaic) and as semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentacène peut être utilisé comme dispositif organo-photovoltaïque et comme semi-conducteur.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-48-8
Formule moléculaire C22H14
Poids moléculaire (g/mol) 278.35
Numéro MDL MFCD00003710
Clé InChI SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
CID PubChem 8671
ChEBI CHEBI:33148
Nom IUPAC Pentacène
SMILES C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentacene
Point de fusion 372°C to 374°C (sublimation)
Quantité 250 mg
Beilstein 1912418
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,7107
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 278.35
Pourcentage de pureté 97%