Learn More
Pentacène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10751414 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751414 1 g Flacon en verre 1g
10406950 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10751414 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129790010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 135-48-8 | C22H14 | 278.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-48-8
Formule moléculaire C22H14
Poids moléculaire (g/mol) 278.35
Numéro MDL MFCD00003710
Clé InChI SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
CID PubChem 8671
ChEBI CHEBI:33148
Nom IUPAC Pentacène
SMILES C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentacene
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300°C
Couleur Noir ou bleu / violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 7216
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in benzene,soluble in nitrobenzene
Poids de la formule 278.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine