Learn More
Pentacène, TRC
Code produit 30413117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413117 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2377705G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentacene
CAS 135-48-8
Formule moléculaire C22H14
Quantité 5 g
Synonyme 2,3:6,7-Dibenzanthracene, Benzo[b]naphthacene, Dibenz[b,i]anthracene, NSC 90784, lin-Dibenzanthracene, lin-Naphthoanthracene
Formule InChI InChI=1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
SMILES c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
Nom IUPAC Pentacène
Poids moléculaire (g/mol) 278.35
Poids de la formule 278.1096