Learn More
Pentachloronitrobenzene-13C6, TRC
Code produit 17930505
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17930505 10 mg 10mg
17960945 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17930505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP23799210MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 362044-64-2
Formule moléculaire 13C6 Cl5 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 301.29
Synonyme Benzene-13C6, pentachloronitro- (9CI), Pentachloronitrobenzene (13C6), Pentachloronitrobenzene 13C6, Pentachloronitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Quintozene-13C6
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene
SMILES [O-][N+](=O)[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentachloronitrobenzene-13C6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Poids de la formule 298.8573
Pourcentage de pureté >95%