Learn More
Pentachlorothioanisole, TRC
Code produit 30011026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011026 10 g 10g
17923835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011026 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP23817010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1825-19-0
Formule moléculaire C7 H3 Cl5 S
Poids moléculaire (g/mol) 296.43
Synonyme Benzene, pentachloro(methylthio)- (9CI), Sulfide, methyl pentachlorophenyl (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(methylthio)benzene, Methyl pentachlorophenyl sulfide, Methylthiopentachlorobenzene, PCTA, Pentachloro(methylthio)benzene, Pentachlorophenyl methyl sulfide, Pentachlorothioanisole
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentachloro-6-méthylsulfanylbenzène
SMILES CSc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-pentachlorophenyl sulfide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H3Cl5S/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3
Poids de la formule 293.8398