Learn More
Pentadécanal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pentadecanal |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h15H,2-14H2,1H3 |
| Poids de la formule | 226.2297 |