Learn More
Pentadecanal, TRC
Code produit 30419235
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30419235 5 g -
30416434 250 mg 250mg
30409850 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30419235 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2271005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2765-11-9
Formule moléculaire C15H30O
Poids moléculaire (g/mol) 226.4
Synonyme 1-Pentadecanal, Pentadecaldehyde, n-Pentadecanal
Nom IUPAC pentadecanal
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentadecanal
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h15H,2-14H2,1H3
Poids de la formule 226.2297