Learn More
Acide pentadécanoïque, TRC
Code produit 30418816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418816 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418816 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP22048010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentadecanoic acid (Pentadecylic acid)
CAS 1002-84-2
Formule moléculaire C15 H30 O2
Quantité 10 g
Synonyme Pentadecanoic acid (8CI','9CI','ACI), 14FA, n-Pentadecanoic acid, NSC 28486, Pentadecylic acid
Formule InChI InChI=1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide pentadécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 242.4
Poids de la formule 242.2246