Learn More
Pentadecanolide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463754 100 g 100g
11453754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463754 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11341.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-02-5 | C15H28O2 | 240.387 g/mol
Pentadecanolide is a monomer used to make PGA-co-pentadecalactone polymers to be used in the development of directly compressed prolonged release tablets of slightly soluble drugs such as ketoprofen. Pentadecanolide may be used for the synthesis of poly(pentadecanolide) (PPDL) by Novozyme 435 catalyzed ring-opening polymerization. It may be employed as starting reagent for the synthesis of terminally-branched iso-fatty acids (iso-C15-C17).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentadecanolide est un monomère utilisé pour fabriquer des polymères de PGA-co-pentadecalactone utilisé pour la fabrication de comprimés à libération prolongée directement compressés contenant des médicaments légèrement solubles tels que le kétoprofène. Le pentadecanolide peut être utilisé pour la synthèse du poly(pentadecanolide) (PPDL) par polymérisation par ouverture de cycle catalysée par Novozyme 435. Il peut être utilisé comme réactif de départ pour la synthèse d’acides gras iso à branche terminale (iso-C15-C17).
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le dipropylène glycol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-02-5
Formule moléculaire C15H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.387
Numéro MDL MFCD00039667
Clé InChI FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentadecanolide, exaltolide, pentadecanolide, 15-pentadecanolide, pentalide, thibetolide, pentadecan-15-olide, pentadecalactone, muskalactone, muskolactone
CID PubChem 235414
Nom IUPAC oxacyclohexadécane-2-one
SMILES C1CCCCCCCOC(=O)CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentadecanolide
Point de fusion 33°C to 37°C
Densité 0.918
Point d’ébullition 137°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 100 g
Beilstein 143710
Merck Index 14,3910
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Insoluble in water.
Poids de la formule 240.39
Pourcentage de pureté 98%