Learn More
Pentadécanolide, TRC
Code produit 30419303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419303 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2204505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxacyclohexadecan-2-one
CAS 106-02-5
Formule moléculaire C15 H28 O2
Quantité 5 g
Synonyme Oxacyclohexadecan-2-one (8CI','9CI','ACI), Pentadecanoic acid','15-hydroxy-','ξ-lactone (6CI','7CI), 1,15-Pentadecanolide, 1-Oxacyclohexadecan-2-one, 15-Hydroxypentadecanoic acid lactone, 15-Pentadecanolactone, 15-Pentadecanolide, 2-Pentadecalone, cpd Supra, CPE 215, Cyclopentadecanolide, Exaltolide, Macrolide Supra, Muskalactone, NSC 36763, Pentadecalactone, Pentadecanolactone, Pentadecanolide, Pentalide, Thibetolide, ω-Pentadecalactone
Formule InChI InChI=1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
SMILES O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
Nom IUPAC oxacyclohexadécane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 240.38
Poids de la formule 240.2089