Learn More
Bromure de pentadécylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10743142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10743142 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10743142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436160500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentadecylmagnesium bromide
CAS 78887-70-4, 60-29-7
Couleur Jaune à marron
Densité 0.793g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C15H31BrMg
Formule linéaire CH3(CH2)14MgBr
Numéro MDL MFCD00209607
Quantité 50 mL
Synonyme n-pentadecylmagnesium bromide, pentadecylmagnesium bromide solution, pentadecylmagnesiumbromide, magnesium,bromopentadecyl, pentadecylmagnesium bromide, nnibywyqyujvfg-uhfffaoysa-m, pentadecylmagnesium bromide solution, 0.5 m in diethyl ether, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI FAXYNDJJWMSBJG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Mg++].[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[CH2-]
Nom IUPAC magnesium(2+) pentadecan-1-ide bromide
Poids moléculaire (g/mol) 315.62
CID PubChem 4641098
Poids de la formule 315.62
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.