Learn More
Pentaérythritol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438783 1000 g 1000g
11448783 250 g 250g
11458783 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438783 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10520.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136.147 g/mol
Pentaerythritol is used as chemical intermediate for alkylated resins, synth lubricants, pentaerythritol tetranitrate & resin & tall oil esters. It is also used in coating, dynamite and plastic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentaérythritol est utilisé comme intermédiaire chimique pour les résines alkylées, les lubrifiants synthétiques, le tétranitrate de pentaérythritol, la résine et les esters de tallöl. Il est également utilisé dans l’industrie du revêtement, de la dynamite et du plastique.
Solubilité
Soluble dans l’eau : 0,1 g/ml
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-77-5
Formule moléculaire C5H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 136.147
Numéro MDL MFCD00004692
Clé InChI WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
CID PubChem 8285
Nom IUPAC 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentaerythritol
Point de fusion 260°C to 264°C
Densité 1.396
Point d’ébullition 276°C (30 mmHg)
Point d’éclair 240°C (464°F)
Quantité 1000 g
Beilstein 1679274
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7111
Informations sur la solubilité Soluble in Water: 0.1g/mL
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté ≥98%